Przejdź do zawartości
78480
p-Phenylene diisothiocyanate
purum, ≥98.0% (N)
Synonim(y):
1,4-Diisothiocyanatobenzene, Bitoscanate, PDITC
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4(NCS)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.26
EC Number:
223-741-3
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2414340
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥98.0% (N)
mp
129-131 °C
SMILES string
S=C=Nc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C8H4N2S2/c11-5-9-7-1-2-8(4-3-7)10-6-12/h1-4H
InChI key
OMWQUXGVXQELIX-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Reagent for solid-phase sequencing
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)