Merck
78471
Shellac wax-free
tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Lacca
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
232-549-9
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
USP/NF, tested according to Ph. Eur.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)