Przejdź do
78118BC
MVP ICON® Etui ochronne
for use with MVP ICON® instrument
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
235,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116500
NACRES:
NA.28
Manufacturer/tradename:
MVP ICON®
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with MVP ICON® instrument
storage temp.
room temp
Legal Information
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7620026000BC7620031301BC79105BC
description
for use with MVP ICON® instrument
description
BioControl Systems, for use with Gemini®
description
BioControl Systems, for use with Gemini®
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
BioControl Systems, Gemini®
manufacturer/tradename
Gemini®, BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
product line
MVP ICON®
product line
-
product line
-
product line
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with MVP ICON® instrument
compatibility
for use with Gemini®
compatibility
for use with Gemini®
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)