Merck
77766
1-Phenoxy-2-propanol
technical, ≥80% (GC)
Synonim(y):
Propylene glycol phenyl ether, Propylene phenoxytol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5OCH2CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.19
EC Number:
212-222-7
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1941356
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
assay
≥80% (GC)
refractive index
n20/D 1.523 (lit.), n20/D 1.525
bp
243 °C (lit.)
solubility
water: soluble 15.1 g/L at 20 °C
density
1.064 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)COc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-8(10)7-11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
InChI key
IBLKWZIFZMJLFL-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)