Merck
77635
Phenolphthalein disulfate tripotassium salt
≥99.0% (TLC)
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C20H13O11S2K3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
646.77
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.0% (TLC)
impurities
≤0.01% free phenolphthalein (UV)
SMILES string
[K+].[K+].[K+].OC(c1ccc(OS([O-])(=O)=O)cc1)(c2ccc(OS([O-])(=O)=O)cc2)c3ccccc3C([O-])=O
Other Notes
Substrate for sulphatase; Inhibitor of UDP-glucuronyl transferase from rat liver
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)