Przejdź do
76473
1,3-Dipalmitoyl-2-linoleoylglycerol
analytical standard
Synonim(y):
1,3-Dipalmito-2-linolein, 2-Linoleoyl-1,3-dipalmitin, 2-Linoleoyl-1,3-dipalmitoylglycerol, PLP Triacylglycerol, TG(16:0/18:2(9Z,12Z)/16:0)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H98O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
831.34
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
functional group
ester
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)OCC(COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C53H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-26-29-32-35-38-41-44-47-53(56)59-50(48-57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-23-20-17-14-11-8-5-2)49-58-52(55)46-43-40-37-34-31-28-24-21-18-15-12-9-6-3/h16,19,25-26,50H,4-15,17-18,20-24,27-49H2,1-3H3/b19-16-,26-25-
InChI key
HTGAUBMLVQRATC-DHSNEXAOSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)