Przejdź do
7620031200BC
Stojak na odczynniki Gemini
BioControl Systems, for use with Gemini®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3140,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41122409
Manufacturer/tradename:
BioControl Systems, Gemini®
Packaging:
pkg of 1 unit
3140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
BioControl Systems, Gemini®
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with Gemini®
storage temp.
room temp
Legal Information
Gemini is a registered trademark of Stratec
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7620026000BC7620031301BC78901BC
description
BioControl Systems, for use with Gemini®
description
BioControl Systems, for use with Gemini®
description
BioControl Systems, for use with Gemini®
description
BioControl Systems, for use with Gemini®
manufacturer/tradename
BioControl Systems, Gemini®
manufacturer/tradename
BioControl Systems, Gemini®
manufacturer/tradename
BioControl Systems, Gemini®
manufacturer/tradename
BioControl Systems, Gemini®
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
compatibility
for use with Gemini®
compatibility
for use with Gemini®
compatibility
for use with Gemini®
compatibility
for use with Gemini®
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stojak na odczynniki Gemini
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)