Przejdź do zawartości
76134
Ddz-Leu-OH cyclohexylammonium salt
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Ddz-L-leucine cyclohexylammonium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H27NO6 · C6H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
452.58
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0% (HPLC)
SMILES string
NC1CCCCC1.COc2cc(OC)cc(c2)C(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)