Informacje o tej pozycji
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OC(C#N)C1=CC(OC2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])=CC=C1)C(C(C)C)C3=CC=C(Cl)C=C3
InChI
1S/C25H22ClNO3/c1-17(2)24(18-11-13-20(26)14-12-18)25(28)30-23(16-27)19-7-6-10-22(15-19)29-21-8-4-3-5-9-21/h3-15,17,23-24H,1-2H3/i3D,4D,5D,8D,9D
InChI key
NYPJDWWKZLNGGM-YQYLVRRTSA-N
General description
Application
Legal Information
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?