Merck
75551
Boc-(S)-α-benzhydryl-Pro-OH
Synonim(y):
(S)-2-Benzhydryl-1-Boc-2-pyrrolidinecarboxylic acid, Boc-α-benzhydryl-D-proline
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H27NO4
Masa cząsteczkowa:
381.46
UNSPSC Code:
12352209
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
application(s)
peptide synthesis
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)