Przejdź do
75434
Acetamide
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
Amide C2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
59.07
EC Number:
200-473-5
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1071207
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 mmHg ( 65 °C)
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
bp
221 °C (lit.)
mp
78-80 °C (lit.)
SMILES string
CC(N)=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
InChI key
DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetamide
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)