Przejdź do zawartości
75305
Estrone 3-(β-D-glucuronide) sodium salt
≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
1,3,5(10)-Estratrien-17-one 3-glucuronide sodium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H29NaO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
468.47
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
6043458
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.0% (HPLC)
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[H][C@]12CC[C@]3(C)C(=O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C([O-])=O)ccc24
InChI
1S/C24H30O8.Na/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)25)31-23-20(28)18(26)19(27)21(32-23)22(29)30;/h3,5,10,14-16,18-21,23,26-28H,2,4,6-9H2,1H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t14-,15-,16+,18+,19+,20-,21+,23-,24+;/m1./s1
InChI key
PBULYLQKWDXDFZ-QHIGSJCSSA-M
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)