Merck
75076
Octyl [2-(trifluoromethyl)phenyl] ether
Selectophore™, ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
2-(Octyloxy)benzotrifluoride, ETH 5406
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21F3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.32
UNSPSC Code:
26111700
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Selectophore™
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.456
density
1.06 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCOc1ccccc1C(F)(F)F
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Other Notes
Plasticizer having a high dielectric constant useful in membranes for electrodes
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)