Merck
74734
Sodium 1-octadecanesulfonate
suitable for ion pair chromatography, ≥99.0% (T)
Synonim(y):
1-Octadecanesulfonic acid sodium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)17SO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.54
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
237-660-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3921201
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.0% (T)
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
mp
163-165 °C (lit.)
λ
1 % in acetonitrile: water (1:9) (hot)
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.1, λ: 220 nm Amax: 0.05, λ: 230 nm Amax: 0.03, λ: 260 nm Amax: 0.01, λ: 500 nm Amax: 0.01
suitability
corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)