Merck
74560
L-Norleucine
≥99.0% (NT)
Synonim(y):
(S)-(+)-2-Aminohexanoic acid, (S)-2-Aminocaproic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
EC Number:
206-321-4
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721750
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.0% (NT)
optical activity
[α]20/D +23±1°, c = 5% in 5 M HCl
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI key
LRQKBLKVPFOOQJ-YFKPBYRVSA-N
Application
As internal standard in amino acid analysis
Other Notes
Non-essential amino acid.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Norleucine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)