Przejdź do
73074BC
Assurance® GDS Vapor-Lock PCR Reagent
For use with Assurance® GDS
Synonim(y):
Olej mineralny do przygotowywania próbek PCR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
74,20 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116135
NACRES:
HA.03
Manufacturer/tradename:
BioControl Systems 73074-30
Application(s):
food and beverages
pathogen testing
Technique(s):
PCR: suitable
Storage temp.:
room temp
74,20 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
GDS Vapor-Lock, BioControl, For use with GDS
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 30 tests
shelf life
1‑5 yr
packaging
vial of 1.2 mL
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73074-30
storage condition
room temperature (Tightly closed in a dry, cool, and well-ventilated place)
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with BioControl GDS
storage temp.
room temp
General description
GDS Vapor-Lock (lub olej mineralny) to hydrofobowa bariera o niskiej lepkości do enkapsulacji PCR. Jest kompatybilny z termocyklerem Assurance® GDS Rotor-Gene® Q (RGQ).
Application
GDS Vapor-Lock jest przeznaczony do stosowania wyłącznie z pozytywnymi próbkami kontrolnymi. Minimalizuje możliwość uwolnienia amplifikowanego DNA do środowiska laboratoryjnego.
PCR
Other Notes
One vial, 1.3 mL, sufficient for 30 tests
Legal Information
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
71008BC34746BC34745BC
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73074-30
manufacturer/tradename
BioControl Systems 71008-100
manufacturer/tradename
BioControl Systems 34746-100
manufacturer/tradename
BioControl Systems 34745-100C
compatibility
for use with BioControl GDS
compatibility
BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
for use with BioControl GDS
compatibility
for use with BioControl GDS
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
storage condition
room temperature (Tightly closed in a dry, cool, and well-ventilated place)
storage condition
-
storage condition
(Tightly closed in a dry, cool, and well-ventilated place)
storage condition
(Tightlyclosed in a dry, cool, and well-ventilated place)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
437.0 °F - closed cup
flash_point_c
225.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)