Przejdź do
72706
L-Leucine
tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Leucinum, (S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
EC Number:
200-522-0
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1721722
MDL number:
agency
USP/NF, tested according to Ph. Eur.
assay
98.5-101.0%
form
powder
color
white
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Leucine
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)