Merck
72195
Netropsin dihydrochloride hydrate
≥96.0% (HPCE)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H26N10O3 · 2HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
503.39 (anhydrous basis)
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51101500
Beilstein/REAXYS Number:
3852617
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥96.0% (HPCE)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
10% water
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.Cn1cc(NC(=O)c2cc(NC(=O)CNC(N)=N)cn2C)c(c1)C(=O)NCCC(N)=N
InChI
1S/C18H26N10O3.2ClH/c1-27-8-11(16(30)23-4-3-14(19)20)12(9-27)26-17(31)13-5-10(7-28(13)2)25-15(29)6-24-18(21)22;;/h5,7-9H,3-4,6H2,1-2H3,(H3,19,20)(H,23,30)(H,25,29)(H,26,31)(H4,21,22,24);2*1H
InChI key
AGIFDNIQJFEFMQ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Non-intercalating DNA binding agent with preference for A+T-rich regions
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)