Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CSNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.17
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
3682306
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical
assay
≥90% (RT)
SMILES string
CC(C)(C)S[Na]
InChI
1S/C4H10S.Na/c1-4(2,3)5;/h5H,1-3H3;/q;+1/p-1
InChI key
TUZFIWBNGKNFPW-UHFFFAOYSA-M
Other Notes
Salts of alkanethiols are versatile intermediates for the synthesis of various thiol esters and thio ethers. In contrast to the stenchy gaseous or liquid thiols, the salts are easy to handle solids.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?