Merck
71104
S-Trityl-L-cysteine-benzylamide fumarate salt
≥96.0% (HPLC)
Synonim(y):
N-Benzyl-S-trityl-L-cysteinamide fumarate salt
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H28N2OS · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
568.68
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥96.0% (HPLC)
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O.N[C@@H](CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(=O)NCc4ccccc4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)