Przejdź do
71016BC
GDS MPX Top 6 STEC
BioControl, Molecular based PCR test for the detection of the "Top Six" non-O157 Shiga Toxigenic E. coli (STEC) in food
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 test
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5970,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
41106302
5970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
shelf life
6‑12 mo.
manufacturer/tradename
BioControl Systems 71016-100
storage temp.
2-8°C
General description
GDS MPX Top 6 STEC to zautomatyzowany system amplifikacji kwasów nukleinowych do wykrywania "Top Six" non-O157 Shiga Toxigenic E. coli (STEC) w surowej mielonej wołowinie, surowym mięsie wołowym, surowym szpinaku i surowej mieszance warzyw (sałata i inne młode zielone warzywa liściaste). "Top Six" non-O157 STEC definiuje się jako E. coli należące do serogrup O103, O111, O121, O145, O26 lub O45, które posiadają zarówno gen eae, jak i co najmniej jeden z genów toksyny Shiga stx1 lub stx2. GDS MPX Top 6 STEC wykorzystuje opatentowaną procedurę przygotowywania próbek opartą na IMS w celu wyizolowania organizmów należących do 6 określonych serogrup Top STEC O (O103, O111, O121, O145, O26 i O45) przed analizą genetyczną pod kątem powiązanych genów patogenności.
Application
PCR, separacja immunomagnetyczna (IMS)
Features and Benefits
  • Po przygotowaniu próbek za pomocą IMS przeciwko 6 najlepszym grupom O, próbki są analizowane za pomocą pojedynczego testu multipleksowego na obecność (eae), stx1 i stx2.
  • Jednoetapowe wzbogacanie przez 10-18 godzin w mEHEC®, pożywce wzbogacającej wspólnej dla wszystkich metod BioControl dla E.coli O157:H7, genów toksyny Shiga i Top STEC.
Other Notes
  • MPX Top STEC Amplification Tubes
  • Top 6 STEC Concentration Reagent
  • Resuspension Buffer Tq
  • Top STEC Wash Solution
Legal Information
mEHEC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
71015BC71019BC71018BC
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
6‑12 mo.
shelf life
6‑12 mo.
shelf life
6‑12 mo.
shelf life
6‑12 mo.
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
manufacturer/tradename
BioControl Systems 71016-100
manufacturer/tradename
Assurance GDS®, BioControl Systems 71015-100, BioControl Systems 71015-576
manufacturer/tradename
Assurance GDS®, BioControl Systems 71019-52
manufacturer/tradename
Assurance GDS®, BioControl Systems 71018-100
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Met. Corr. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)