Przejdź do zawartości
70112
AQUANAL-professional Vario H Chlorine Free (DPD)
determination of chlorine
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41113319
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
measuring range
0.01-2 mg/L (Cl2)
application(s)
environmental
general analytical
Packaging
100 powder packs for 10 mL sample volume
Analysis Note
method: N,N-Diethyl-p-phenylenediamine (DPD)
Legal Information
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)