Przejdź do
70026
AQUANAL-professional SPECTRO 1000
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41113319
description
PC SPECTRO Cable for PC RS232 C, D9F-D25F for Spectro 1000
application(s)
environmental
general analytical
Legal Information
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)