Merck
69530
2-Ethylfuran
analytical standard
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.13
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
221-714-0
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.437-1.443, n20/D 1.439 (lit.)
bp
92-93 °C/768 mmHg (lit.)
density
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCc1ccco1
InChI
1S/C6H8O/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
HLPIHRDZBHXTFJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Ethylfuran
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
28.4 °F - closed cup
flash_point_c
-2 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
3208-16-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)