Merck
69483
Methyltrioctylammonium bromide
technical, ≥95% (AT)
Synonim(y):
Trioctylmethylammonium bromide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)6CH2]3N(Br)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352000
Beilstein/REAXYS Number:
6881659
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
assay
≥95% (AT)
mp
37-40 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C25H54N.BrH/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;/h5-25H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
QLPMKRZYJPNIRP-UHFFFAOYSA-M
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)