Merck
68541
N,N′-Bis(salicylidene)-o-phenylenediamine Vanadium(IV) oxide Complex
≥98.0% (HPLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H14N2O3V
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.28
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: vanadium
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=[V]1Oc2ccccc2\C=N\c3ccccc3\N=C\c4ccccc4O1
InChI
1S/C20H16N2O2.O.V/c23-19-11-5-1-7-15(19)13-21-17-9-3-4-10-18(17)22-14-16-8-2-6-12-20(16)24;;/h1-14,23-24H;;/q;;+2/p-2/b21-13+,22-14+;;
InChI key
GZMVPBRTLSLWAO-FDOBHKDXSA-L
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Other Notes
Used in the direct determination of hydrogen phosphate and in a indicator electrode for the determination of hydrogen phosphate with Ba(NO3)2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)