Przejdź do
68190
4-Methyloctane
purum, ≥99.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH(CH3)CH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.26
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
218-687-2
Beilstein/REAXYS Number:
1730896
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥99.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.405
bp
140-142 °C (lit.)
density
0.719 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(C)CCC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)