Merck
68180
3-Methyloctane
purum, ≥95.0% (GC)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH(CH3)CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.26
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
218-686-7
Beilstein/REAXYS Number:
1718790
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥95.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.407
bp
141-144 °C
SMILES string
CCCCCC(C)CC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)