Przejdź do
67779
Methanethiol
purum
Synonim(y):
Mercaptan C1, Methyl mercaptan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
48.11
EC Number:
200-822-1
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1696840
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
1.66 (vs air)
vapor pressure
1536 mmHg ( 20 °C)
grade
purum
assay
≥99.0%
expl. lim.
21.8 %
bp
6 °C (lit.)
mp
−123 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS
InChI
1S/CH4S/c1-2/h2H,1H3
InChI key
LSDPWZHWYPCBBB-UHFFFAOYSA-N
Packaging
pressure tin with 100 mL (net ~87 g)
Other Notes
Sales restrictions may apply
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanethiol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Klasa składowania
2A - Gases
wgk
WGK 3
flash_point_f
-0.4 °F - closed cup
flash_point_c
-18 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)