Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Reagent Alcohol, anhydrous, ≤0.005% water
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
1.59 (vs air)
form
liquid
contains
5% isopropyl alcohol as denaturant, 5% methyl alcohol as denaturant
expl. lim.
3.1-27.7 % (lit.)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features, Sustainability features
concentration
100%
impurities
≤0.005% water
evapn. residue
≤0.0005%
bp
78 °C (lit.)
mp
−130 °C
greener alternative category
SMILES string
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Microfluidically Assisted Synthesis of Calcium Carbonate Submicron Particles with Improved Loading Properties: Research on microfluidically synthesized calcium carbonate submicron particles shows enhanced loading properties, offering potential advancements in drug delivery systems and other nanotechnology applications (Ermakov AV, et al., 2023).
- Recent Developments in CaCO3 Nano-Drug Delivery Systems: Advancing Biomedicine in Tumor Diagnosis and Treatment: A review focusing on recent advancements in the development of calcium carbonate-based nano-drug delivery systems, which have significant potential to improve tumor diagnosis and therapy (Lin C, et al., 2024).
Features and Benefits
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Reagent Alcohol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
48.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?