Merck
66610
N-Methyldiethanolamine
purum, ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
2,2′-Methyliminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)methylamine, MDEA
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3N(CH2CH2OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.16
EC Number:
203-312-7
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1734441
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4 (vs air)
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
770 °F
expl. lim.
99 %, 55 °F, ~56 %, 23 °F, ~8.8 %
refractive index
n20/D 1.469
bp
246-248 °C (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(CCO)CCO
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3
InChI key
CRVGTESFCCXCTH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
260.6 °F - closed cup
flash_point_c
127 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)