Nazwa produktu
Methanol solution, (Methanol:Dimethyl sulfoxide 1:1 (v/v))
vapor density
1.11 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
410 mmHg
form
liquid
expl. lim.
5.5-44 % (lit.)
concentration
(Methanol:Dimethyl sulfoxide 1:1 (v/v))
technique(s)
HPLC: suitable
bp
65.4 °C (lit.)
mp
-98 °C (lit.)
density
0.954 g/mL at 20 °C
application(s)
food and beverages
format
mixture
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?