Przejdź do
648566
Toluene
suitable for HPLC, ≥99.9%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.14
EC Number:
203-625-9
UNSPSC Code:
12190000
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
635760
MDL number:
Assay:
≥99.9%
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
110-111 °C (lit.)
Vapor pressure:
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
Produkt 648566 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
HPLC grade
Quality Segment
vapor density
3.2 (vs air)
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.9%
form
liquid
autoignition temp.
997 °F
expl. lim.
7 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.02% water
evapn. residue
≤0.0005%
color
colorless
refractive index
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 290 nm Amax: 0.30, λ: 310 nm Amax: 0.05, λ: 350 nm Amax: 0.004
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
General description
Toluene, a benzene analog, is widely employed as an organic solvent. It has been reported to be a biotoxic solvent (toxic to many microorganisms at 0.1%v/v concentrations). Its anaerobic biodegradation to CO2, by the denitrifying bacterium Thauera arornatica has been reported. It forms syndiotactic polystyrene-toluene molecular compound. Crystal structure of this molecular compound has been investigated by X-ray diffraction studies.
Application
Toluene may be used in the following studies:
  • As a doping agent during the quantitative estimation of triacylglycerols (TAGs) by liquid chromatography-atmospheric pressure photoionization-mass spectrometry (LC-APPIMS). It has been reported to improve the sensitivity of analysis.
  • For the decontamination of microbial cultures and lyse bacterial cells in bacterial enzyme assays.
  • As a solvent for the preparation of 4-arm polylactide-based (PLA) star oligomer.
Packaging
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Toluene
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4.4 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)