Merck
63761
3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
purum, ≥97.0% (CHN)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5N3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.16
EC Number:
246-496-4
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
110580
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥97.0% (CHN)
mp
165-169 °C
SMILES string
Cn1cnnc1S
InChI
1S/C3H5N3S/c1-6-2-4-5-3(6)7/h2H,1H3,(H,5,7)
InChI key
AGWWTUWTOBEQFE-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)