Przejdź do
634042
Promethazine-d4 hydrochloride
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
Phenothiazine-1,3,7,9-d4 hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16D4N2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.90
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
MDL number:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
98% (CP)
mp
212-216 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
Cl.[2H]c1cc([2H])c2N(CC(C)N(C)C)c3c([2H])cc([2H])cc3Sc2c1
InChI
1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H/i6D,7D,8D,9D;
InChI key
XXPDBLUZJRXNNZ-RPMJCVFWSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)