Przejdź do
63148
Magnesium trisilicate hydrate
tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Magnesii trisilicas, di-Magnesium trisilicate
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2MgO · 3SiO2 · aq
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.86 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-076-7
MDL number:
Quality Segment
agency
USP/NF, tested according to Ph. Eur.
reaction suitability
core: magnesium
SMILES string
O.[Mg++].[Mg++].[O-][Si](=O)O[Si]([O-])([O-])O[Si]([O-])=O
InChI
1S/2Mg.O8Si3.H2O/c;;1-9(2)7-11(5,6)8-10(3)4;/h;;;1H2/q2*+2;-4;
InChI key
FSBVERYRVPGNGG-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)