Przejdź do zawartości
61031BC
Assurance® GDS Wash Solution PCR Reagent
For use with Assurance® GDS
Synonim(y):
Roztwór płuczący do przygotowania próbki PCR
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106306
NACRES:
NA.85
Suitability:
Escherichia coli (O157:H7), Cronobacter spp., Listeria spp., Salmonella spp.
Manufacturer/tradename:
BioControl Systems 61031-100
Application(s):
food and beverages
pathogen testing
Technique(s):
PCR: suitable
Storage temp.:
2-8°C
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Zestaw roztworu do płukania GDS, BioControl, For use with GDS
Quality Segment
form
liquid
shelf life
6‑12 mo.
packaging
bottle of 4 × 250 mL each
manufacturer/tradename
BioControl Systems 61031-100
storage condition
(Tightly closed in a dry, cool, and well-ventilated place.)
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with BioControl GDS
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli (O157:H7), Cronobacter spp., Listeria spp., Salmonella spp.
General description
Zestaw GDS Wash Solution Kit jest zalecany do stosowania z testami Assurance® GDS. Assurance® GDS to zautomatyzowany system amplifikacji kwasów nukleinowych do wykrywania patogenów. Ten większy format jest powszechnie kupowany z zestawami do automatyzacji do użytku z Assurance® GDS PickPen® PipetMax® (PPMX).
Application
PCR
Zestaw GDS Wash Solution jest używany podczas przygotowywania próbek do wykrywania patogenów w żywności i próbkach środowiskowych przy użyciu zestawów Assurance® GDS.
Other Notes
Four bottles, 250 mL each
Legal Information
BioControl is a trademark of BioControl Systems, Inc.
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PIPETMAX is a registered trademark of Gilson, Inc
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)