Przejdź do zawartości
61030BC
GDS Poly IMS - Top STEC
Informacje o tej pozycji
NACRES:
HA.03
UNSPSC Code:
41106302
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shelf life
6-12 mo.
Quality Segment
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
compatibility
BioControl GDS
storage temp.
2-8°C
suitability
enterovirulent E. coli (EEC) spp.
General description
Assurance® GDS Poly IMS - Top STEC zawiera mieszaninę paramagnetycznych cząstek pokrytych przeciwciałami, skierowanych przeciwko 7 najlepszym serogrupom Shiga Toxigenic E. coli (STEC).
Application
Odczynnik może być wykorzystany do potwierdzenia pozytywnych próbek STEC poprzez izolację organizmów należących do serogrup O103, O111, O121, O145, O26, O45 i O157 z pozytywnego bulionu wzbogacającego.
PCR
Other Notes
One bottle, 2.4 mL
Legal Information
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)