Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106306
NACRES:
NA.85
Suitability:
Escherichia coli (shiga toxigenic)
Manufacturer/tradename:
BioControl Systems 61020-100
Application(s):
food and beverages
pathogen testing
pathogen testing
Technique(s):
PCR: suitable
Storage temp.:
2-8°C
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Zestaw roztworu do płukania GDS Top STEC, BioControl, For use with GDS Top STEC
Quality Segment
form
liquid
shelf life
6‑12 mo.
packaging
bottle of 4 × 250 mL each
manufacturer/tradename
BioControl Systems 61020-100
storage condition
(No metal containers.
Tightly closed.)
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli (shiga toxigenic)
General description
Zestaw GDS Top STEC Wash Solution jest zalecany do stosowania z zestawami Assurance® GDS Top STEC. Testy Assurance® GDS Top STEC to zautomatyzowane systemy amplifikacji kwasów nukleinowych do wykrywania toksyn Shiga E. coli.
Application
PCR
Zestaw do płukania GDS Top STEC jest używany podczas przygotowywania próbek do wykrywania toksyn Shiga E. coli w żywności i składnikach przy użyciu testów Assurance® GDS Top STEC.
Other Notes
Four bottles, 250 mL each
Legal Information
BioControl is a trademark of BioControl Systems, Inc.
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?