Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H52O14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
720.80
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1676229
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Selectophore™
quality
function tested
SMILES string
O=C(CCCCCC(=O)OCc1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1)OCc3ccc4OCCOCCOCCOCCOc4c3
InChI
1S/C37H52O14/c38-36(50-28-30-6-8-32-34(26-30)48-24-20-44-16-12-40-10-14-42-18-22-46-32)4-2-1-3-5-37(39)51-29-31-7-9-33-35(27-31)49-25-21-45-17-13-41-11-15-43-19-23-47-33/h6-9,26-27H,1-5,10-25,28-29H2
InChI key
LTZRCLYZVSXCTC-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Potassium ionophore for assaying K+-activities
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?