Przejdź do
60400
Potassium iodide
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (AT)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.00
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-659-4
MDL number:
Assay:
≥99.0% (AT)
Form:
solid
Solubility:
water: soluble(lit.)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.0% (AT)
form
solid
impurities
≤0.001% total nitrogen (N)
loss
≤0.2% loss on drying, 150 °C
pH
6.0-9.2 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
681 °C (lit.)
solubility
water: soluble(lit.)
anion traces
bromide, chloride (as Cl-): ≤100 mg/kg, iodate (IO3-): ≤3 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤10 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Application
Potassium iodide is a metal halide, which is produced industrially, via treating potassium hydroxide with iodine or by reacting iron powder with iodine. It is useful in treating the condition of dermatitis.
Other Notes
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium iodide
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
STOT RE 1 Oral
Narządy docelowe
Thyroid
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)