Przejdź do zawartości
60338
Potassium bicarbonate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.7% (calc. based on dry substance, T)
Synonim(y):
Potassium hydrogen carbonate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KHCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
EC Number:
206-059-0
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4535309
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.7% (calc. based on dry substance, T)
impurities
≤0.003% sulfur compounds (as SO4)
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[K+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium bicarbonate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)