Merck
60245
Potassium D-gluconate
≥99.0% (NT)
Synonim(y):
2,3,4,5,6-Pentahydroxycaproic acid potassium salt, D-Gluconic acid potassium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11KO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.25
EC Number:
206-074-2
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3919448
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.0% (NT)
pH
~7.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
183 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤100 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤1500 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[K+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
InChI key
HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)