Przejdź do zawartości
59974
2-Hydroxy-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propionic acid
analytical standard
Synonim(y):
2-Hydroxy-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
25973382
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C(O)=O)COC1=CC=C(CCOC)C=C1
InChI
1S/C12H16O5/c1-16-7-6-9-2-4-10(5-3-9)17-8-11(13)12(14)15/h2-5,11,13H,6-8H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
PQIWJWWULVHOAA-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)