Merck
59805
DL-Isoserine
≥97.0% (TLC)
Synonim(y):
(±)-3-Amino-2-hydroxypropionic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NCH2CH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.09
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
1721413
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97.0% (TLC)
mp
235 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-1-2(5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
InChI key
BMYNFMYTOJXKLE-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)