Przejdź do
59765
(+)-Isopulegol
analytical standard
Synonim(y):
(1S,2R,5S)-2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol, (1S,3S,4R)-p-Menth-8-en-3-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
895,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4659691
895,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D +22±0.5°, neat
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0 (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.469 (lit.), n20/D 1.470
bp
91 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
C[C@H]1CC[C@@H]([C@@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
InChI key
ZYTMANIQRDEHIO-AEJSXWLSSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
597708307349598
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
food and beverages
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-Isopulegol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
172.4 °F - closed cup
flash_point_c
78 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)