Przejdź do
58279
Isatoic anhydride
technical, ≥94% (HPLC)
Synonim(y):
3,1-Benzoxazine-2,4(1H)-dione, Anthranilic acid N-carboxylic acid anhydride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.13
EC Number:
204-255-0
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
136786
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
5.6 (vs air)
grade
technical
assay
≥94% (HPLC)
mp
233 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O=C1Nc2ccccc2C(=O)O1
InChI
1S/C8H5NO3/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(11)12-7/h1-4H,(H,9,11)
InChI key
TXJUTRJFNRYTHH-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Review; Reagent for 2-aminobenzoylations
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isatoic anhydride
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)