Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.18
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
141826
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
purum
assay
≥98.0% (GC)
mp
68-71 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)8-3-2-4-9-7(8)5-6-11-9/h2-6,11H,1H3
InChI key
WEAXQUBYRSEBJD-UHFFFAOYSA-N
Application
- Reactant for preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
- Reactant for preparation of cytotoxic agents against multidrug-resistant cancer cells
- Reactant for preparation of inhibitor for β-tryptase
- Reactant for preparation of histamine H3 antagonists
- Reactant for preparation of JNK3 MAP kinase inhibitors
- Reactant for preparation of nucleosides
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?