Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13O7P · xLi+ · yH2O
Masa cząsteczkowa:
228.14 (free acid basis)
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
optical activity
[α]/D -2.5±0.5°, c = 0.1 in 0.1 M HCl
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Analysis Note
NMR-Internal standard: Dimethylsulfone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?