Merck
55188
Sodium (R)-β-hydroxyisobutyrate
analytical standard
Synonim(y):
(R)-β-Hydroxyisobutyric acid sodium salt, (R)-3-Hydroxy-2-methylpropionic acid sodium salt, R-HIBA, R-β-HIBA-Na, Sodium (R)-3-hydroxy-2-methylpropionate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NaO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.09
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
optical purity
enantiomeric excess: ≥98.0%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤5.0% water (cal. from elemental analysis)
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].C[C@H](CO)C([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(2-5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1
InChI key
RBJZIQZDAZLXEK-AENDTGMFSA-M
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)